Beskrivelse
- Opbevaringsboks
- Holder centrifugerør
- Fremstillet af polypropylen
- Kan fryses til -80 °C
- Inkluderer klart låg
- 2 æsker pr kuffert
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (50 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 16 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Til brug med (udstyr) | 50 ml centrifugerør |
| Vis mere |