Få mere at vide
Labcon™ Opbevaringsboks til mikrorørstativ med 80 pladser
Artikelnummer. 17597876 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 17597876
Brand: Labcon™ 26012200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne opbevaringsboks accepterer et stativ til 80 pladser til opbevaring i fryseren.
  • Genopfyldeligt stativ med hængslet klart låg
  • Til brug med 80-plads rørstativer
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Inkluderer Opbevaringsboks
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Stillinger 80 Stillinger
Form Rektangel
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerørstativer med 80 pladser
Temperaturområde (metrisk). -80 °C til 121 °C