Få mere at vide
asecos™ Opbevaringsboks
Artikelnummer. p-200003651 Shop alle asecos produkter
Dybde (metrisk):
475,00 mm
675,00 mm
875,00 mm
1080,00 mm
1280,00 mm
Artikelnummer. 17876406
Brand: asecos™ 13097
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Opbevaringsboksen er til opbevaring af tætningsmåtte.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Med håndtag og låg
  • Kan vægmonteres
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Polyethylen
Type Opbevaringsboks
Længde (engelsk) 7,48 tommer.
Længde (metrisk) 190.00 mm
Bredde (engelsk) 7,48 tommer.
Bredde (metrisk) 190.00 mm
Højde (engelsk) 8,27 tommer.
Højde (metrisk) 210.00 mm
Dybde (engelsk) 18,70 tommer.
Dybde (metrisk) 475,00 mm
Vægt (engelsk) 3.42 lb.
Vægt (metrisk) 1.55 kg