Få mere at vide
asecos™ Opbevaringsboks
Artikelnummer. 17876406 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
475,00 mm
675,00 mm
875,00 mm
1080,00 mm
1280,00 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
17876406 475,00 mm
17836536 675,00 mm
17866446 875,00 mm
17816486 1080,00 mm
17826446 1280,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17876406 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 13097
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opbevaringsboksen er til opbevaring af tætningsmåtte.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Med håndtag og låg
  • Kan vægmonteres
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Polyethylen
Type Opbevaringsboks
Længde (engelsk) 7,48 tommer.
Længde (metrisk) 190.00 mm
Bredde (engelsk) 7,48 tommer.
Bredde (metrisk) 190.00 mm
Højde (engelsk) 8,27 tommer.
Højde (metrisk) 210.00 mm
Dybde (engelsk) 18,70 tommer.
Dybde (metrisk) 475,00 mm
Vægt (engelsk) 3.42 lb.
Vægt (metrisk) 1.55 kg