Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse til frysere
Artikelnummer. 12333800 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B x H):
127 x 127 x 50 mm (5 x 5 x 2 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12333800
Brand: Thermo Scientific™ 4419970
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert i din fryser med disse opbevaringsbokse.
  • Konstrueret af holdbare fiberpladekasser måler 5 x 5 x 2 in. (127 x 127 x 50 mm).
  • Opbevar en række forskellige hætteglas og rør med Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse.
  • Til brug i frysere med ultralav temperatur.
Tekniske data
Celledelere Ikke inkluderet
Produkttype Opbevaringsboks til fryser
Farve Hvid
Materiale Fiberplade
Form Firkant
Til brug med (udstyr) ULT frysere
Mængde 12 Pk.
Størrelse 127 x 127 x 50 mm
Dimensioner (L x B x H) 127 x 127 x 50 mm (5 x 5 x 2 tommer)
Længde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 127 mm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 50 mm
Højde (engelsk) 2 tommer