Få mere at vide
Buerkle™ Opbevaringsflasker uden gevindstik
Artikelnummer. 10573052 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
60 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10573052
Brand: Buerkle™ 04010005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Opbevaringsflasker uden gevindforbindelse har tykke sider med robust bærehåndtag for sikker transport og opbevaring.
  • Udluftningsventilen (tilbehør) lukker luft ind i beholderen for at forhindre et vakuum i flasken
  • Beholderen kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • HDPE
  • Flaskeåbningsdiameter 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Farve Klarhed
Oversigt Uden gevindforbindelse, et håndtag
Til brug med (applikation) Fødevarer
Inkluderer Lukning, 1 håndtag
Højde (metrisk) med lukning 330 mm
Materiale HDPE
Mængde 1 stk.
Gennemsigtighed Ja
Trådstørrelse (metrisk) 50 mm
Gradueringer Ja
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 330 mm
Produkttype Opbevaringsflaske
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 167 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej