Få mere at vide
Wesbart™ Opbevaringsbeholder
Artikelnummer. 16246941
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
100 x 510 mm (HxB)
100 x 520 mm (HxB)
200 x 155 mm (HxB)
220 x 180 mm (HxB)
225 x 232 mm (HxB)
235 x 155 mm (HxB)
235 x 180 mm (HxB)
240 x 190 mm (HxB)
240 x 280 mm (HxB)
280 x 140 mm (HxB)
280 x 280 mm (HxB)
560 x 170 x 200 mm
600 x 180 x 280 mm
680 x 140 x 280 mm
90 x 133 mm (HxB)
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
16246941 560 x 170 x 200 mm
15755855 90 x 133 mm (HxB)
15734758 100 x 510 mm (HxB)
16213481 680 x 140 x 280 mm
15733058 100 x 520 mm (HxB)
15971287 600 x 180 x 280 mm
15749738 200 x 155 mm (HxB)
15788807 220 x 180 mm (HxB)
15811458 225 x 232 mm (HxB)
15961231 235 x 155 mm (HxB)
15757039 235 x 180 mm (HxB)
15881118 240 x 190 mm (HxB)
15915590 280 x 140 mm (HxB)
15871118 240 x 280 mm (HxB)
15925590 280 x 280 mm (HxB)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16246941 Leverandør Wesbart™ Leverandørnr. BIN923SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    833.72 DKK
    719.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 113.93 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-04-2027
En nyttig måde at opbevare løse genstande i en fryser
  • Lagerbeholdere er fremstillet af anodiseret aluminium eller rustfrit stål
  • Alle opbevaringsspande har enten et nedfældeligt håndtag eller håndtag
  • Beholdere kan designes til at have et håndtag i hver ende til transport, hvis det kræves
  • Alle opbevaringsbeholdere er udstyret med en etiketholder, så brugeren nemt kan identificere, hvilken beholder de har brug for
  • Tekniske data
    Type Opbevaringsbeholder
    Materiale Rustfrit stål
    Til brug med (applikation) Opbevaring af løse genstande i en fryser
    Inkluderer Håndtag i den ene ende og en etiketholder
    Dimensioner (L x B x H) 560 x 170 x 200 mm
    Bredde (metrisk) 170 mm
    Højde (metrisk) 280 mm
    Til brug med (udstyr) Opretstående fryser