Få mere at vide
Wesbart™ Opbevaringsbeholder
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringsbeholder |
| Materiale | Anodiseret aluminium, rustfrit stål |
| Til brug med | Fryser |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af løse genstande i en fryser |
| Inkluderer | Håndtag i den ene ende og en etiketholder |
| Dimensioner (L x B x H) | 280 x 280 mm (HxB) |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |
| Højde (metrisk) | 280 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.8 kg |