Få mere at vide
ratiolab™ Propper til reagensglas
Artikelnummer. 14809860
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Diameter (metrisk) Udvendig:
11 til 12 mm
16 til 17 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Diameter (metrisk) Udvendig
14809860 Gul 16 til 17 mm
12341523 Rød 16 til 17 mm
13465056 Grøn 11 til 12 mm
13470147 Grøn 16 til 17 mm
11331153 Blå 16 til 17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 14809860 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 391490Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 DKK
    106.27 DKK / Pakke med 1000
    Spare 47.73 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Luk dine reagensglas med disse meget sikre propper.
  • Giver meget tæt forsegling på grund af to tætningsringe
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 16 til 17 mm
Materiale Polyethylen
Farve Gul
Emballage Taske
Mængde 1000 Propper/pose