Få mere at vide
ratiolab™ Propper til reagensglas
Beskrivelse
- Giver meget tæt forsegling på grund af to tætningsringe
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 til 17 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Blå |
| Emballage | Taske |
| Mængde | 1000 Propper/pose |