Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: Snap-on prop
Artikelnummer. p-7122719 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Rød
Materiale:
Gummi
Klorbutylgummi
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12492621
Brand: DWK Life Sciences 224100080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for lufttætte dæksler
  • Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
  • Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (udstyr) Passer til 0,7 cm ID, 1,3 cm OD mund af serumflasker og hætteglas
Hårdhed 40 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 7 mm
Materiale Gummi
Produkttype Stikprop