Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: Snap-on prop
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Rød
Materiale:
Gummi
Klorbutylgummi
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Description
- Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
- Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | Passer til 0,7 cm ID, 1,3 cm OD mund af serumflasker og hætteglas |
| Hårdhed | 40 Durometer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 7 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Stikprop |