Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Propper til serumflasker og hætteglas: Snap-on prop
Artikelnummer. 11571105 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Rød
Materiale:
Gummi
Klorbutylgummi
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11571105
Brand: DWK Life Sciences W224100181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for lufttætte dæksler
  • Flangepropper er sikret med aluminiumskrympetætninger
  • Slidsede og tre-benede propper er til frysetørre applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Til brug med (udstyr) Passer til 1,3 cm ID, 2 cm OD mund af serumflasker og hætteglas
Hårdhed 45 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Materiale Klorbutylgummi
Produkttype Stikprop