Få mere at vide
BRAND™ Propper til centrifugerør
Artikelnummer. p-8543026 Shop alle Brand produkter
Størrelse:
10 ml
48 ml
110 ml
160 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10579341
Brand: BRAND™ 115370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenhætter forhindrer centrifugerør i at spilde under behandlingen.
  • Polyethylen konstruktion
  • Til brug med polypropylen centrifugerør
  • Fås i en række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Polypropylen centrifugerør
Mængde 100/PK
Størrelse 48 ml
Materiale Polyethylen
Produkttype Kasketter