Få mere at vide
BRAND™ Propper til centrifugerør
Shop alle Brand produkter
Størrelse:
10 ml
48 ml
110 ml
160 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Polyethylen konstruktion
- Til brug med polypropylen centrifugerør
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Polypropylen centrifugerør |
| Mængde | 100/PK |
| Størrelse | 110 ml |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Kasketter |