Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone propper
Beskrivelse
- Ikke-giftig og kemisk og biologisk neutral.
- Kan varmt anbefales til alt vævskulturarbejde.
- Velegnet til temperaturer mellem -94 °F og +482 °F (-70 °C og +250 °C).
- Lugtfri og smagløs.
- Ikke-klæbende og modstandsdygtig over for ældning.
- Ideel inden for biologi, mikrobiologi og hæmatologi, såvel som fødevarevidenskab, teknisk, medicinsk og hospitalsudstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C og +250 °C |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 0.79 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.92 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Silikoneprop |
| Sterilitet | Ikke steril |