Beskrivelse
Krombelagt stålkorkborer-sæt holder sig skarpt.
- Flade blade muliggør nem boring af let plastik, korkpropper og svampede genstande.
- Sættet består af tolv boremaskiner med ydre diametre på 4, 6, 7,5, 8,5, 10, 12, 13, 15, 17, 18,5, 19 og 20,5 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 18.5 mm, 19 mm, 20.5 mm, 4 mm, 6 mm, 7.5 mm, 8.5 mm |
| Mængde | 12 Borere/sæt |
| Farve | Chrome |
| Materiale | Forkromet stål |
| Produkttype | Proper hul boresæt |