Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stophaner, lige boring, med massiv glasprop
Artikelnummer. p-7222656
Plug Bore:
2,5 mm
6 mm
Artikelnummer. 10018000
Brand: Lenz Laborglasintrumente 02101402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN 12541-1
  • Med solid glasprop og gevindholder
  • En lige boring
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
  • Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Plug Bore 2,5 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)