Få mere at vide
Buerkle™ Stophane Ligegennemgående afløbshane
Shop alle Bürkle produkter
Oversigt:
Indgående side: 3/4 in. udvendig gevind; Udgående side: 3/4 in. udvendig gevind
Indstrømmende side: 3/4 in. indvendig gevind hættemøtrik; Udgående side: 3/4 in. udvendig gevind
Indstrømmende side: 3/4 in. indvendig gevind hættemøtrik; Udstrømmende side: 3/4'' indvendig gevindhættemøtrik
Beskrivelse
- Montering af slangedyser til Stophane fås med udvendigt gevind
- Tætlukkende for fuldstændig tætning
- Især ubesværet
- Med tilslutningshættemøtrik, garanteret lodret position af hanen
- Trykbestandig op til 2 bar ved 20° C (uden afgangsbeslag og tylle)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Indstrømmende side: 3/4 in. indvendig gevind hættemøtrik; Udgående side: 3/4 in. udvendig gevind |
| Materiale | Plast |
| Tryk | 2 bar |
| Inkluderer | Tilslutningshættemøtrik, garanteret lodret position af hanen |
| Udløbsport | 3/4 tommer ydre trussel |
| Stik | 3/4 tommer |