Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsspids for stophane
Artikelnummer. p-8007795 Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale:
Glas
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11738043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Straight Through Buret stophane. Fisherbrand™ Udskiftningsspidser til stophaner fås i glas eller polypropylen.
  • Glas eller polypropylen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lige gennem Burette stophane
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kun udskiftningsspids af polypropylen med tryklås
Type Buret Tip