Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsspids for stophane
Artikelnummer. 11738043 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Materiale:
Glas
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
11738043 Polypropylen Pakke med 10
11748043 Glas Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738043
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Straight Through Buret stophane. Fisherbrand™ Udskiftningsspidser til stophaner fås i glas eller polypropylen.
  • Glas eller polypropylen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lige gennem Burette stophane
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kun udskiftningsspids af polypropylen med tryklås
Type Buret Tip