Få mere at vide
DWK Life Sciences Stophanenøgle, gevind, SBW-J glas, slebet
Artikelnummer. 15901511 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
Plug Bore:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Plug Bore Pakningsstørrelse
15901511 12,5 NS 2,5 mm Pakke med 50
15894518 14,5 NS 2,5 mm Pakke med 50
15874518 12,5 NS 2 mm Pakke med 50
15804528 14,5 NS 4 mm Pakke med 50
15814528 18,8 NS 4 mm Pakke med 25
15834528 18,8 NS 6 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15901511 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286034208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 DKK
    2746.55 DKK / Pakke med 50
    Spare 383.45 DKK
    12% Slukket
På lager
Det mest almindelige hanestik i jorden DURAN™ enkeltvejs stophane.
Solide SBW-J glashanepropper har et gevind, hvorpå den 3-delte skruelås er monteret. Tappropperne tilbydes i 3 NS størrelser og hver NS størrelse i to boringsvarianter.
  • Med gevind, slebet
  • Solid tapprop af SBW-J glas
  • Tappropperne tilbydes i 3 NS størrelser og hver NS størrelse i to boringsvarianter
  • Montering og dermed sikring af ventilproppen ved hjælp af den 3-delte skruelås
  • Taper 1:10
Tekniske data
Plug Bore 2,5 mm
Materiale SBW-J glas
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukkestørrelse 12,5 NS
nr. pr. pakke 50/Pk.