Få mere at vide
DWK Life Sciences Stophanenøgle, gevind, SBW-J glas, slebet
Det mest almindelige hanestik i jorden DURAN™ enkeltvejs stophane.
Brand:  DWK Life Sciences 286038107
2121.88 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15814528
  • 2275.00 DKK / Pakke med 25
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Solide SBW-J glashanepropper har et gevind, hvorpå den 3-delte skruelås er monteret. Tappropperne tilbydes i 3 NS størrelser og hver NS størrelse i to boringsvarianter.
  • Med gevind, slebet
  • Solid tapprop af SBW-J glas
  • Tappropperne tilbydes i 3 NS størrelser og hver NS størrelse i to boringsvarianter
  • Montering og dermed sikring af ventilproppen ved hjælp af den 3-delte skruelås
  • Taper 1:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
4 mm
Må ikke autoklaveres
25/Pk.
SBW-J glas
18.8 NS
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Stophanenøgle, gevind, SBW-J glas, slebet > NS 18,8, boring 4 mm