Få mere at vide
DWK Life Sciences Stophanenøgle, gevind, SBW-J glas, slebet
Det mest almindelige hanestik i jorden DURAN™ enkeltvejs stophane.
Brand:  DWK Life Sciences 286037608
3153.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15804528
  • 3380.00 DKK / Pakke med 50
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Solide SBW-J glashanepropper har et gevind, hvorpå den 3-delte skruelås er monteret. Tappropperne tilbydes i 3 NS størrelser og hver NS størrelse i to boringsvarianter.
  • Med gevind, slebet
  • Solid tapprop af SBW-J glas
  • Tappropperne tilbydes i 3 NS størrelser og hver NS størrelse i to boringsvarianter
  • Montering og dermed sikring af ventilproppen ved hjælp af den 3-delte skruelås
  • Taper 1:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
4 mm
Må ikke autoklaveres
50/Pk.
SBW-J glas
14.5 NS
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Stophanenøgle, gevind, SBW-J glas, slebet > NS 14,5, boring 4 mm