Få mere at vide
Brand™ Silikonefri stophanefedt
Artikelnummer. 10692554 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
60 g
Pakningsstørrelse:
60g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10692554 60 g 60g
1 options
Artikelnummer. 10692554 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 61610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ideel til smøring af burettestophaner.
  • Nem at fjerne med Mucasol™
  • God syre- og baseresistens
  • Driftstemperaturområde på− 40° til +320 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Smøremiddel
Til brug med (udstyr) Burette stophaner
Emballage Rør
Mængde 60 g
Temperatur (metrisk) -40 °C til +320 °C
Vægt (metrisk) 60 g