Få mere at vide
Stophanesamling og dæksel til Nalgene™ Transparent polykarbonat Eksikkator i klassisk design
Produkttype:
Udskiftningsdel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Få reservedele til stophanesamling og dæksel til Nalgene™ Transparent polycarbonat-ekssikkator i klassisk design, kat #5311-0250. De Nalgene™ Transparent polycarbonat Classic Design Desiccator opretholder en lufttæt forsegling uden behov for vakuumfedt og kan bruges under fuldt vakuum og ikke-vakuum forhold, og er et glimrende alternativ til glas.
Beskrivelse:
- Aftagelig eller udskiftelig stophane
- Port hætte, hvis fjernet (hætte inkluderet)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udskiftningsdel |
| Oversigt | Dæksel til port på ekssikator, polycarbonat |