Få mere at vide
Cytiva Stop stik
Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
5/16 tommer Han
Beskrivelse
- Stop stik
- 5/16 tommer
- Han
- Til ÄKTA pure 150 og ÄKTA avant 150
- Materiale: Polyetheretherketon (PEEK )
- Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stik |
| Forbindelser | 5/16 tommer Han |
| Mængde | 5/Pk. |
| Materiale | PEEK |
| Til brug med (udstyr) | ÄKTA Pure 150 og ÄKTA Avant 150 |