Få mere at vide
Buerkle™ Stop-It™ Slangeklemme med Easy-Click Lukning
Artikelnummer. 10526092
Skift visning
Til brug med:
10 mm fleksibel slange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med unitSize
10526092 10 mm fleksibel slange Hver
1 options
Artikelnummer. 10526092 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 86190106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reguler strømmen af væsker og gasser med disse slangeklemmer. Buerkle™ Easy-Click™ Lukningen har en riflet skrue til trinløs, delikat flowregulering eller fuldstændig stop af flowet. Lukningen komprimerer slangen over et bredt område mod stålkrogen for at forhindre beskadigelse af slangen.
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PVDF og stål (forzinket)
Til brug med 10 mm fleksibel slange
Til brug med (applikation) Den kan bruges overalt, hvor strømmen i slanger med væsker eller gasser skal reguleres eller stoppes
Emballagemængde 50/Skala
Slangestørrelse 10 mm
Port størrelse 10 mm
Farve Grøn
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 160 °C
Produkttype Nem kliklukning