Få mere at vide
Buerkle™ Stop-It™ Slangeklemme med Easy-Click Lukning
Beskrivelse
Easy-Click closure - stop-it can be opened and closed in any position - without tiresome screwing on and off. High quality material - stop-it made from the heat resistant and chemical resistant plastic PVDF. The clamp is galvanised steel.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PVDF og stål (forzinket) |
| Til brug med | 20 mm fleksibel slange |
| Til brug med (applikation) | Den kan bruges overalt, hvor strømmen i slanger med væsker eller gasser skal reguleres eller stoppes |
| Emballagemængde | 50/Skala |
| Slangestørrelse | 20 mm |
| Port størrelse | 20 mm |
| Farve | Gul |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 160 °C |
| Produkttype | Nem kliklukning |