Få mere at vide
mb2 Taburet på glider - Mid Lift
Artikelnummer. 30130598
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130598 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130598 Leverandør mb2 Leverandørnr. AT7B2D1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    832.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 427.32 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Taburet på glider - Polstret sæde i kunstlæder - Mid lift
  • Taburet med polstret sæde i kunstlæder
  • Pneumatisk cylinder til højdejustering
  • 5-stjernet forstærket nylonbund 600 mm
  • Glider
Tekniske data
Produkttype Siddestol
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 440 til 630 mm
Vægt (metrisk) 5,12 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Nej
Med hjul Nej
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Vinyl polstring
Siddetype Taburet