Få mere at vide
mb2 Skamler i naturtræ
Artikelnummer. 11927654
:
Holder 5 hjul
Artikelnummer. 11927654
Brand: mb2 AB4B1D1NE2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stool on casters - wood seat - Standard height
  • Stool with wood seat
  • Pneumatic cylinder for height adjustment
  • 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
  • Hard floor castors 50 mm
Tekniske data
Produkttype Taburet
Farve Neutral
Justerbar (højde) Yes
Justerbar Height
Autoklaverbar Not Autoclavable
Slutte Brandsikker
Højde (metrisk) 496 mm
Holder 5 hjul
Siddehøjde 400 to 560 mm
Vægt (metrisk) 5.78 kg
Med armlæn No
Med ryglæn Ja
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte No
Med Tilt No
Materiale Træ
Siddetype Desk Height