Få mere at vide
mb2 Naturligt træ brandsikre skamler
:
Holder 5 hjul
Beskrivelse
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Hard floor castors 50 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Taburet |
| Farve | Neutral |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Slutte | Brandsikker |
| Højde (metrisk) | 646 mm |
| Holder | 5 hjul |
| Siddehøjde | 470 to 650 mm |
| Vægt (metrisk) | 5.98 kg |
| Vis mere |