Få mere at vide
mb2 Taburet på hjul
Artikelnummer. 30130633
:
Hjul
Artikelnummer. 30130633
Brand: mb2 AT7B1D1CE2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Taburet på hjul - Polstret sæde i kunstlæder - Standard cylinder
  • Taburet med polstret sæde i kunstlæder
  • Pneumatisk cylinder til højdejustering
  • 5-stjernet forstærket nylonbund 600 mm
  • Hårde gulvhjul 50 mm
Tekniske data
Produkttype Lav skammel
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 400 til 560 mm
Vægt (metrisk) 5 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Nej
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Vinyl polstring
Siddetype Taburet