Få mere at vide
Stomatin Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen Stomatin
Klon 1A4D6
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30234561
Dokumentvisning
Proteintech
67894-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30233336
Dokumentvisning
Proteintech
67894-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The Stomatin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Stomatin. This antibody recognizes human antigen. The Stomatin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
Stomatin
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
2040
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
1A4D6
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
BND7; EPB7; EPB72
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater