Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ 80 Biomaster Blender
Beskrivelse
- I stand til at behandle prøver μfra 250 L til 80mL, den Biomaster imødekommer den øgede efterspørgsel efter mindre prøver uden at reducere prøvekvaliteten
- Tillad, at prøver behandles sikkert og uden risiko for krydskontaminering, mens synlig cellegenvinding maksimeres
- Justerbare procestider og padlehastigheder
- Dokumenteret forbedring af cellegenvinding og levedygtighed
- Omkostningseffektiv prøveforberedelse
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 5 til 80 ml |
| Højde (metrisk) | 190 mm |
| Bredde (metrisk) | 290 mm |
| Til brug med (applikation) | Til TB-arbejde med sputa og væv, kvalitetskontrol af salve- og cremeprøver og væv i dyreforskning |
| Frekvens | 50 Hz |