Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ Lab Blender tasker
Artikelnummer. 10576064
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 til 80 ml
80 til 400 ml
Oversigt:
Firkantet bund, Standard
Firkantet bund, Standard, Ingen si eller lukning
Firkantet bund, lukning
Rund bund, Standard
Rund bund; Lukning
Rund bund; med Si
nr. pr. pakke:
200
250
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10576064 80 til 400 ml Rund bund, Standard 500 Pakke med 500
10657975 80 til 400 ml Firkantet bund, Standard 500 Pakke med 500
10746855 80 til 400 ml Rund bund; med Si 200 Pakke med 200
12734876 5 til 80 ml Firkantet bund, Standard, Ingen si eller lukning 200 -
10668165 80 til 400 ml Firkantet bund, lukning 250 -
10547394 80 til 400 ml Rund bund; Lukning 250 Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10576064 Leverandør Seward™ Leverandørnr. BA6141
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Stomacher™ Poseserien er designet til at opfylde alle applikationer fra prøveblanding, siling og opbevaring, inklusive poser designet til omfattende blanding og små prøver til life science-applikationer.
  • Seward Stomacher poseserien er lavet af højkvalitets fødevaregodkendt jomfruelig LDPE-granulat ekstruderet til 65 μm filmtykkelse
  • Kraftige poser fås også til prøveudtagning af store mængder 80 μm filmtykkelse; Sterile (gamma-bestrålede) polyethylenposer; Lukkeposer har trådlukningsstrimmel på tværs af taskens top til kortvarig opbevaring.
  • Siposer har indvendigt plastiknet for at gøre det nemt at pipettere fra prøver, der producerer en stor mængde affald
  • Enkeltkammerposer til brug i Lab-blendere; intern sterilitet sikret med proprietær afrivning af steril barrieretop på poser
  • Meget gennemsigtigt og punkteringsbestandigt virgin polyethylen ekstruderet rørmateriale
  • Riv blot den perforerede ende langs toppen af posen, fjern posen og åbn med Seward-poseåbner, indsæt materialet, der skal analyseres og behandles
  • Poser tilgængelige til prøvestørrelse 25ul - 4500ml
‡Til udgået model 400 (14-550-5G, -5H). Tasker til Model 400C kan også bruges i Model 400.
Tekniske data
Oversigt Rund bund, Standard
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Ingen
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) At forberede, opbevare og transportere prøver i mikrobiologisk prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Stomacher 400 og alle andre 400ml paddle blendere
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 500
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Dimensioner (L x B) 305mm x 177mm
Produkttype Lab Blender tasker
Kapacitet (metrisk) 80 til 400 ml
Længde (metrisk) 305 mm
Bredde (metrisk) 177 mm
Tykkelse (metrisk) 65 μm