Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ 400 EVO Paddle Blender
Product Code. 17774389
Change view
Click to view available options
Lydstyrkeområde (metrisk):
80 til 400 ml
Product Code. Lydstyrkeområde (metrisk)
17774389 80 til 400 ml
1 options
Product Code. 17774389 Supplier Seward™ Supplier No. 0400/002/00
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kombinerer originalens guldstandardattributter Stomacher™ 400 paddle blender med forbedrede, brugervenlige funktioner, giver maksimal ydeevne samtidig med, at støj og forbrugsstoffer minimeres
  • Ny prøveforberedelsesløsning giver stressfrit arbejde til laboratoriet
  • Unikt one-touch bagpåfyldningssystem minimerer håndtering af prøveposer for at spare tid og reducere kontamineringsrisici
  • Let at rengøre indvendigt med aftagelige skovle, drypbakke og adgang til pagajblenderkammer
  • Designet til at arbejde med Stomacher™ 400 Eco-taskeserie for ekstra besparelser
  • Enkel programmerbar skærmvisning giver fuld kontrol over behandlingen, for ensartede resultater med minimal indsats
  • Dobbelt åbningstætning, isoleret chassis og fuldt lukket kabinet resulterer i lydløs drift, hvilket reducerer stress og forstyrrelser i andet laboratoriearbejde
  • Gummibase med antivibrationsteknologi eliminerer bænkbevægelser og reducerer støj
  • Eco paddle-konvertering kan spare op til 30 % i forbrugsomkostninger og reducere plastikaffald
Specifications
Strømstyrke 1 A
Hastighed 150 rpm, 180 rpm, 210 rpm
Spænding 110/240 V
Elektriske krav 100/240 V
Hestekræfter 0.13 hp
Watt 100 W
Lydstyrkeområde (engelsk) 2,7 til 13,5 oz.
Lydstyrkeområde (metrisk) 80 til 400 ml
Dybde (engelsk) 18,9''
Dybde (metrisk) 480 mm
Højde (engelsk) 11,8 tommer
Højde (metrisk) 300 mm
Længde (engelsk) 18,9''
Længde (metrisk) 480 mm
Bredde (engelsk) 12,2 tommer
Bredde (metrisk) 310 mm
Grundmateriale Rustfrit stål, termoplast
Beholdermateriale Polyolefin
Til brug med (applikation) Blanding af prøver primært i fødevaremikrobiologitestning
Inkluderer ECO padle sæt
Maks. Moment 4.5 T
Støjniveau 45 dB
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype Paddle blender
Frekvens 47/63 Hz