Få mere at vide
Stoddard opløsningsmiddel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-193583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10474701
Brand: Thermo Scientific Acros 419730010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8052-41-3 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8052-41-3
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00132767
InChI nøgle IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexanol acetate, 1-acetoxy-6-bromohexane, stoddard solvent, 1-hexanol,6-bromo-,acetate, neo-clear r xylene substitute, w/w benzene, acetic acid 6-bromohexyl ester, 6-acetoxy-1-bromohexane
PubChem CID 11806291
IUPAC navn 6-bromhexylacetat
SMIL CC(=O)OCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stoddard solvent
Smeltepunkt -40.0°C
Tæthed 0.7870g/mL
Kogepunkt 149.0°C to 213.0°C
Mængde 1 kg
Flammepunkt >38°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Opløsningsmiddel
Specifik vægtfylde 0.787
FN nummer 1268
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stoddard solvent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.