Få mere at vide
Stoddard-opløsningsmiddel
Artikelnummer. 10474701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10474701 1 kg 1kg
15284734 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10474701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    670.91 DKK / 1kg
    Spare 24.09 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 8052-41-3 | C8H15BrO2 | 223,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8052-41-3
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00132767
InChI nøgle IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexanol acetate, 1-acetoxy-6-bromohexane, stoddard solvent, 1-hexanol,6-bromo-,acetate, neo-clear r xylene substitute, w/w benzene, acetic acid 6-bromohexyl ester, 6-acetoxy-1-bromohexane
PubChem CID 11806291
IUPAC navn 6-bromhexylacetat
SMIL CC(=O)OCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stoddard solvent
Smeltepunkt -40,0 °C
Tæthed 0.7870g/mL
Mængde 1 kg
Flammepunkt >38 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Opløsningsmiddel
Specifik vægtfylde 0.787
FN nummer 1268
Kogepunkt 149,0 °C til 213,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stoddard solvent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.