missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ STOCK2S 26016, >98%
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30002144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002144 10 mg
30000748 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30002144 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5570/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Lysine deficient protein kinase (WNK) signaling inhibitor

Lysine deficient protein kinase (WNK) signaling inhibitor (IC50 = 16 μM). Inhibits binding of WNK1 and WNK4 to SPAK and phosphorylation of downstream transporters, NKCC1 and NCC, in mouse vascular smooth muscle and distal convoluted tubule cell cultures exposed to hypotonic shock, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 332922-63-1
Molekylær formel C20H19N3O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Ethoxy-N3-(2-furanylmethyl)-3,9-acridinediamine
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 50mM in ethan
Formel vægt 333.38
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 333.391
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.