Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Omrøring kogeplade og kogeplade tilbehør
Beskrivelse
- Reservedele og tilbehør til forskellige kogeplader, omrørere og omrørerkogeplader
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sæt i kogepladen eller røreværket |
| Til brug med (udstyr) | Bachelor varme plader, omrørere |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtig væsketemperaturkontrol |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Model- | SCT2 |
| Temperatur (engelsk) | 122 °F til 392 °F |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 200 °C |
| Type | Temperaturregulator |
| Bredde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Vægt (metrisk) | 635 g |
| Vis mere |