Få mere at vide
Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. p-8014172 Shop alle Velp produkter
Dimensioner (L x B x H):
6 x 20 mm
6 x 35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13132172
Brand: Velp Scientifica™ A00001057
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil, generel omrøring. Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave passer til en række Velp Scientifica™ omrørerenheder.
  • Fås i to forskellige størrelser
  • Arbejder inden for en bred vifte af forhold
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 20 mm
Til brug med (udstyr) VELP Magnetisk omrører, Varmemagnetisk omrører
Bredde (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 6 mm