Få mere at vide
Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave
Shop alle Velp produkter
Dimensioner (L x B x H):
6 x 20 mm
6 x 35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i to forskellige størrelser
- Arbejder inden for en bred vifte af forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 6 x 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | VELP Magnetisk omrører, Varmemagnetisk omrører |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 6 mm |