Få mere at vide
Heidolph™ Omrøringsstangsæt
Artikelnummer. 10393073 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Form:
Cylinder
Oval
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Form Pakningsstørrelse
10393073 30 x 10 mm Oval Pakke med 3
10157841 25, 40, 50 mm Cylinder Hver
10333033 15 x 6 mm Oval Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10393073 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5095500000
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Omrørerstænger fås i ovale og cylindriske sæt
Ovale rørestave:
  • Formen ligner kolbens og sikrer fuldstændig blanding
  • Udstyret med en oval magnetisk kerne er der mere kraft til rådighed end med en cylindrisk magnetisk kerne
  • For ansøgninger i:
    • Rundbundskolber f.eks. til reaktionsblandinger
Cylindriske rørestave:
  • Glatte driftsforhold ved optimal kontaktflade
  • Lang levetid
  • For ansøgninger i:
    • bægerglas
    • Krystalliserende fade
    • Opvarmning bader
    • Andre fladbundede kar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 30 x 10 mm
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Materiale PTFE
Mængde 3/Pk.
Form Oval