Få mere at vide
Heidolph™ Omrøringsstangsæt
Artikelnummer. 10157841 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Dimensioner (L x B x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Form:
Cylinder
Oval
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 10157841
Brand: Heidolph™ 5095600000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrørerstænger fås i ovale og cylindriske sæt
Ovale rørestave:
  • Formen ligner kolbens og sikrer fuldstændig blanding
  • Udstyret med en oval magnetisk kerne er der mere kraft til rådighed end med en cylindrisk magnetisk kerne
  • For ansøgninger i:
    • Rundbundskolber f.eks. til reaktionsblandinger
Cylindriske rørestave:
  • Glatte driftsforhold ved optimal kontaktflade
  • Lang levetid
  • For ansøgninger i:
    • bægerglas
    • Krystalliserende fade
    • Opvarmning bader
    • Andre fladbundede kar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 25, 40, 50 mm
Belægning PTFE
Længde (metrisk) 25, 40, 50 mm
Materiale PTFE
Mængde 1/Pk.
Form Cylinder