Få mere at vide
Heidolph™ Evalueringssæt for rørestang
Artikelnummer. 11731679 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11731679 10 stk./pakke Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11731679 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5095830000
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ordreinfo
Inkluderer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer 2 x krydsform 10 mm omrørerstænger, 2 x krydsform 16,5 mm omrørerstænger, 2 x elliptisk form 25 mm omrørerstænger, 2 x ovale 40 mm omrørerstænger, 2 x ovale 50 mm omrørerstænger
Mængde 10 stk./pakke