Få mere at vide
WTW™ Omrører til WTW™ OxiTopC SET-6™
Beskrivelse
- Omrørerplatform til 12 målepunkter
- Optimeret til respirometriske målinger
- Processorkontrollerede omrøringsprocesser garanterer kontinuerlig blanding og sikrer fejlfrie målinger med uforstyrrede roterende magnetomrørere.
- Slidfrie induktive omrøringsplatforme bruges til at blande BSB og andre prøver under respirometriske målinger i henhold til den respektive applikation
- Optimal udveksling mellem væske- og gasfase
- For at tilpasse til applikationen fås denne i 3 størrelser
- Optimeret til WTW termostatskabe
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Omrørere |
| Til brug med (applikation) | Til BOD-måling |
| Til brug med (udstyr) | Til OxiTop ™C SET-6 |
| Inkluderer | Universal strømforsyning |
| garanti | 1 år |
| Bredde (metrisk) | 350 mm |
| Højde (metrisk) | 67 mm |
| Dybde (metrisk) | 266 mm |
| Vægt (metrisk) | 3.2 kg |