Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Omrører med omrørerleje
Materiale:
Rustfrit stål
Beskrivelse
- Skaft med klinge og PTFE sikkerhedsskrue
- Gastæt lukning af vakuumrøreapparater op til 10-3 mbar ved en kontinuerlig driftshastighed på max.
- 800 rpm, til rundbundede kolber 250-2000 mL
- Skaft lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Trykfjeder |
| Til brug med (udstyr) | Til rundbundede kolber 250 til 2000 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |