Beskrivelse
- Overhead-omrører tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 6.000 cm |
| Form | Turbine |
| Bredde (metrisk) | 10.000 cm |
| Vægt (metrisk) | 200.000 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 53.000 x 10.000 x 6.000 cm |