Få mere at vide
Azlon™ Omrørerstangsæt
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Modstandsdygtig over for stort set alle kemikalier
- Leveres i polaritetsjusterede pakker for at sikre maksimal koblingsstyrke
- Sortiment af de mest populære typer og størrelser af PTFE magnetomrørerstænger
- Leveres i en rød polypropylen-boks med uigennemsigtigt naturligt låg
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Drejering: to hver på 12 x 4,5 25 x 6 45 x 8 og 60 x 9,5 mm -Oval: to hver på 20 x 10, 25 x 12, 35 x 16 og 50 x 20 mm -Mikro: tre hver på 7 x 2 og 10 x 3 mm |
| Belægning | PTFE |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1/stk. |
| Type | Magnetisk rørestang sæt |